Learn More
BRAND™ Se tenir debout pour Transferpette™ Sable Transferpette™ Pipettes électroniques multicanaux
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Support de table
- Contient une seule pipette multicanaux (jusqu'à 300)μL)
- Compatible avec Transferpette™ S / électronique 8 et 12 canaux
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Pipette manuelle multicanaux |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Rectangulaire |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de produit | Support pour pipettes |
| Étagères | Aucune |