Learn More
VACUUBRAND™ Mini-réseau VACUU·LAN
Code produit 11920872 Tous les produits Vacuubrand Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
6 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) extérieur unitSize
11920872 6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11920872 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 22614455
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour prévenir la contamination croisée
  • Permet la distribution du vide d’une pompe à vide à membrane unique (non incluse) à trois ports de vide avec contrôle indépendant du vide
  • Les soupapes antiretour intégrées isolent les applications les unes des autres pour les protéger des fluctuations de ligne et de la contamination croisée qui en résulte
  • La voie d’écoulement est fabriquée en fluoropolymère et autres matériaux résistants à la corrosion, ce qui permet de l’utiliser dans la plupart des applications standard de laboratoire
  • Fourni avec des tiges de support installées pour faciliter le montage sur les socles et structures de support de laboratoire ; fixation murale possible
  • Peut fournir aux ports de vide de paillasse un vide dépendant de la source jusqu’à 2 mbar (1,5 Torr)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) extérieur 6 mm
À utiliser avec (application) Prévention de la contamination croisée
À utiliser avec Pompes à vide à membrane de paillasse
Comprend Tiges de support installées
Température max. de fonctionnement (métrique) 80°C (gaz), 40°C (température ambiante)
Température de fonctionnement max. (impériale) 176°F (gaz) à 104°F (température ambiante)
Longueur totale (impériale) 25,8 in
Longueur totale (métrique) 655 mm
Largeur totale (impériale) 3,9 in
Largeur totale (métrique) 98 mm
Stérilité Non stérile
Type Mini-réseau
Pression maximale 16 psi