Learn More
VACUUBRAND™ Vacuomètres de pression absolue
Code produit 10256993 Tous les produits Vacuubrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
5,4 x 4,8 x 4,5 in (13,8 x 12,4 x 11,5 cm)
6.3 x 11.5 x 11.5 cm (2.5 x 4.5 x 4.5 in)
Comprend:
Batterie au lithium 9 V avec minuteur de mise en veille réglable, jauge, tige de montage, manuel d’utilisation
Jauge, tige de montage, manuel d’utilisation
Gamme de pression:
Limite de mesure supérieure :1080 mbar / 810 torr ; limite de mesure inférieure : 1 mbar / 1 torr
Limite supérieure de mesure : 1080 mbar/810 torr ; Limite inférieure de mesure : 0,1 mbar/0,1 torr
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Comprend Gamme de pression Conditionnement
10256993 5,4 x 4,8 x 4,5 in (13,8 x 12,4 x 11,5 cm) Jauge, tige de montage, manuel d’utilisation Limite supérieure de mesure : 1080 mbar/810 torr ; Limite inférieure de mesure : 0,1 mbar/0,1 torr 1 pièce
10602232 6.3 x 11.5 x 11.5 cm (2.5 x 4.5 x 4.5 in) Batterie au lithium 9 V avec minuteur de mise en veille réglable, jauge, tige de montage, manuel d’utilisation Limite de mesure supérieure :1080 mbar / 810 torr ; limite de mesure inférieure : 1 mbar / 1 torr 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10256993 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 20683170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1544.90€
    1410.00€ / 1 pièces
    Économisez 134.90€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Includes
Jauge, tige de montage, manuel d’utilisation
Remplacez les jauges à cadran et McLeod fragiles
Les écrans associent l’indication numérique de précision à l’indication analogique tendance.
  • Unités sélectionnables par l’utilisateur : torr, mbar ou hectopascal (hPa)
  • Tous les modèles peuvent être calibrés pour ISO Conformité à la norme 9000/BPL
  • Avec transducteurs capacitifs pour des mesures indépendantes du gaz
  • Les transducteurs sont fabriqués en céramique d’alumine, avec une excellente résistance à la corrosion et une stabilité à long terme supérieure
  • Le DVR2 fonctionne avec une pile au lithium 9V incluse et dispose d'une minuterie de veille réglable. Il est compatible avec les systèmes d'aspiration centralisée, les pompes à vide à membrane et les aspirateurs.
  • Dimensions du DVR2 : 2,5 in L x 4,5 in l x 4,5 in H (6,5 in x 11,5 in x 11,5 in)
  • Le DCP3000 + VSK3000 se branche sur une prise murale standard de 115 V, mesure jusqu'à 0,1 torr/mbar/hPa et possède une sortie RS-232.
Informations sur la commande
Les unités DCP3000 peuvent être dotées de têtes de calibre supplémentaires pour la surveillance de plusieurs applications ou pour augmenter la précision sur l’atmosphère à une plage de 10–3. Demandez à votre Fisher Scientific™ du promoteur aux fins de la commande.
Garantie
Un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE. NRTL
Dimensions (L x l x H) 5,4 x 4,8 x 4,5 in (13,8 x 12,4 x 11,5 cm)
À utiliser avec (application) Mesure de la pression atmosphérique
Hauteur (impériale) 4,5 in
Hauteur (métrique) 11,5 cm
Comprend Jauge, tige de montage, manuel d’utilisation
Longueur (impériale) 5,4 in
Longueur (métrique) 13,8 cm
Température de fonctionnement (métrique) -10°C à +40°C
Largeur (impériale) 4,8 in
Largeur (métrique) 12,4 cm
Type d’affichage LCD
Gamme de pression Limite supérieure de mesure : 1080 mbar/810 torr ; Limite inférieure de mesure : 0,1 mbar/0,1 torr
Type de produit Vacuomètre de pression absolue