Learn More
VACUUBRAND™ MARYLAND 4C NT+AK SYNCHRO + Système de vide pour chimie sèche EK
GREENER_CHOICE
Code produit 11848421 Tous les produits Vacuubrand Produits
Change view
Click to view available options
Débit:
2/2,2 pieds cubes/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
11848421 2/2,2 pieds cubes/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11848421 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 20736800
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Permet le fonctionnement simultané de deux processus avec une seule pompe.
  • Vitesse de pompage suffisante également pour le fonctionnement parallèle de deux applications difficiles
  • Le séparateur à l’entrée (AK), en verre avec revêtement protecteur, retient les particules et les gouttelettes liquides
  • Condenseur de vapeur d’eau usée compact
  • Le condenseur permet la récupération des solvants, le recyclage efficace et la protection active de l’environnement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 1,1 torr (sans ballast à gaz), 2,3 torr (avec ballast à gaz)
Puissance (CV) 0,34 hp
Ampérage 3 A
Comprend Manuel
Régime moteur 150 à 1800 tr/min
Certifications/Conformité ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certification NRTL, TUV
Alimentation électrique 230 V, 50 / 60 Hz
Matériau Protection de tête en ETFE et fibre de carbone, vanne en FFKM, membrane en PTFE, tête de soupape en ECTFE et fibre de carbone, tubulure en PTFE, unité de pompage d’entrée en PBT ou PP, unité de pompage de sortie en PET
Modèle MD 4C NT + AK SYNCHRO + EK
Niveau sonore 45 dB(A)
Type de bouchon CEE
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Poids (impériale) 38,8 lb
Poids (métrique) 17,6 kg
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 2/2,2 pieds cubes/min.
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 15,82 in
Hauteur totale (métrique) 401,32 mm
Longueur totale (impériale) 12,8 in
Longueur totale (métrique) 325,12 mm
Largeur totale (impériale) 9,76 in
Largeur totale (métrique) 248,92 mm
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP40
Nbre de têtes de pompe 4
Propriétés de résistance Résistant aux produits chimiques
Température (impériale) min. 50°F
Applications Étuves de séchage à vide
Type d’huile Sans huile
Nbre d’étapes 3
Pression maximale 16 psi
Tension 230 V