Learn More
VACUUBRAND™ Vacuomètres fins Pirani
Code produit 10774616 Tous les produits Vacuubrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
10774616 LCD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10774616 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 20683190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00€
    1385.00€ / 1 pièces
    Économisez 320.00€
    18% de réduction
Expédition estimée: 09-11-2026
Includes
Jauge, tige de montage, manuel d’utilisation
Remplacez les jauges McLeod et à cadran fragiles. Les vacuomètres fins Vacuubrand™ Pirani associent l’indication numérique, pour la précision, à l’indication analogique, pour les tendances.
Les écrans associent l’indication numérique de précision à l’indication analogique tendance.
  • Unités sélectionnables par l’utilisateur : torr, mbar ou hectopascal (hPa)
  • Tous les modèles peuvent être calibrés pour ISO Conformité à la norme 9000/BPL
  • Mesure jusqu'à 10⁻³ torr/mbar/hPa par le principe de Pirani (conduction thermique) ; convient aux pompes à palettes rotatives (à bain d'huile) utilisées en lyophilisation et en distillation moléculaire
  • Se branche sur une prise murale standard de 115 V
Informations sur la commande
Les unités DCP3000 peuvent être dotées de têtes de calibre supplémentaires pour la surveillance de plusieurs applications ou pour augmenter la précision sur l’atmosphère à une plage de 10–3. Demandez à votre Fisher Scientific™ du promoteur aux fins de la commande.
Garantie
Un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 5,4 x 4,8 x 4,5 in (13,8 x 12,4 x 11,5 cm)
À utiliser avec (application) Plage de mesure de vide
Hauteur (impériale) 4,5 in
Hauteur (métrique) 11,5 cm
Comprend Jauge, tige de montage, manuel d’utilisation
Longueur (impériale) 5,4 in
Longueur (métrique) 13,8 cm
Largeur (impériale) 4,8 in
Largeur (métrique) 12,4 cm
Type d’affichage LCD
Type de produit Vacuomètre fin Pirani