Description
Conçus pour une utilisation lorsque les pompes à membrane ne peuvent pas fournir une profondeur de vide suffisante. La RZ6 présente un débit à l’air libre de 113 l/min et une petite sortie de bride KF16, avec un raccord cannelé de 10 mm (3/8 po.) inclus.
- Conception à deux étages pour un vide limite de 1,5x10-3 Torr
- Silencieux, petit et économe en énergie
- Robuste et à faible entretien
Pour lyophilisateurs, concentrateurs centrifuges de paillasse ou autres systèmes d’évaporation à basse température de solvants à point d‘ébullition élevé, distillations moléculaires, lignes Schlenk. Comme pour toutes les pompes à palettes, un piège à froid en amont est nécessaire pour une utilisation dans ces applications.
Spécification
Spécification
| Puissance (CV) | 0.4 hp |
| Ampérage | 2.4/2.5 A |
| Comprend | Piège à froid GKF 1000i, filtre à brouillard d’huile, vanne, raccord en T, ballast à gaz |
| Régime moteur | 1500 à 1800 |
| Certifications/Conformité | UL |
| Alimentation électrique | 230V 50/60 Hz |
| Modèle | RZ6 |
| Niveau sonore | 50 dBA |
| Type de bouchon | CEE |
| Température (métrique) de stockage | -10°C à +60°C |
| Afficher plus |