Learn More
VACUUBRAND™ Capteur de vide externe VSP3000
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
:
Capteur de vide VSP3000
Description
- Basé sur la conductivité thermique (Pirani), il offre une large gamme de mesure allant de la pression atmosphérique jusqu’à 10-3 mbar
- En plastique et en céramique avec une résistance chimique élevée, étanche aux éclaboussures d’eau, également adapté aux conditions de fonctionnement difficiles
- Conçu pour une utilisation avec le vacuomètre fin DCP3000 VACUUBRAND Pirani, cat. Fisher 13-878-320
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Vacuomètre fin VSP3000 Vacuubrand Vacuubus Pirani |
| Type de produit | Capteur de vide |