Learn More
Branson Ultrasonics™ Bain de nettoyage à ultrasons série CPX
Beschreibung
Équipez votre laboratoire d’un nettoyeur de plan d’examen classique, offrant une conception haute technologie, une construction solide et des commandes numériques fiables avec des capacités de suivi de la puissance.
Les nettoyeurs à ultrasons Bransonic CPX sont dotés de commandes numériques avec des capacités de suivi de l’alimentation à régler pour la lumière ou les charges lourdes, le contrôle de puissance élevée / faible, le dégazage et le mode veille.
- La fréquence de balayage élimine les ondes stationnaires et crée une cavitation uniforme dans toute la cuve
- 40Transducteurs industriels robustes en kHz
- Minuteur numérique 99 min avec fonctionnement ultrasonique continu
- Avec siphon et couvercle de cuve intégrés
- Corps en plastique, résistant aux produits chimiques
- Ramène immédiatement la fréquence de la cuve à sa valeur optimale
- Le circuit de commande suit activement la fréquence de fonctionnement du bain
- Assure une cavitation inflexible et une activité constante dans le bain même lorsque les conditions de charge changent
- Réglable jusqu’à 99 minutes
- Les périodes de dégazage prolongées permettent d’autres applications que le nettoyage comme la préparation d’échantillons, qui inclut le dégazage des liquides, le mélange et l’homogénéisation, la dissolution des solides, la lyse cellulaire et la dispersion des particules
- Permet à l’utilisateur de réduire l’amplitude de l’énergie acoustique dans le bain : puissance de 100 % pour les applications normales, de 70 % pour les applications délicates
- Aide à éviter l’endommagement des composants dans le bain pendant le traitement ultrasonique
- Une fonction d’économie d’énergie
- Lorsque le cycle est terminé et qu’aucune touche de commande n’a été enfoncée depuis 15 minutes, l’unité passe en mode veille
- L’unité se rallume dès qu’une touche du contrôleur est enfoncée
- Les commandes sont situées au-dessus et derrière la cuve de nettoyage sur un panneau facilement accessible de la tour de commande. Elles sont surélevées par rapport à la cuve pour éviter tout dommage causé par un contact avec les solutions de nettoyage
Spezifikation
Spezifikation
| Affichage | LCD |
| Matériau | Plastique |
| Minuteur | 90 min |
| Fréquence | 40 kHz |
| Tension | 230/240 V |
| Capacité (impériale) | 0,5 gal. |
| Capacité (métrique) | 1,9 L |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in) |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage |
| Comprend | Couvercle de cuve |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?