Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessoire pour bain de nettoyage à ultrasons Bransonic™, plateaux perforés
Code produit 10745735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,27 L
3,4 L
6,8 L
11,4 L
25 L
À utiliser avec (équipement):
Bain à ultrasons, modèle 1800
Bain à ultrasons, modèle 2800
Bain à ultrasons, modèle 3800
Bain à ultrasons, modèle 5800
Bain à ultrasons, modèle 8800
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) À utiliser avec (équipement) unitSize
10745735 6,8 L Bain à ultrasons, modèle 3800 1 pièce
10796295 2,27 L Bain à ultrasons, modèle 1800 1 pièce
10644175 3,4 L Bain à ultrasons, modèle 2800 1 pièce
10633605 25 L Bain à ultrasons, modèle 8800 1 pièce
10244584 11,4 L Bain à ultrasons, modèle 5800 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10745735 Fournisseur Branson Ultrasonics™ Code fournisseur 100410164
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.56€
    143.00€ / 1 pièces
    Économisez 64.56€
    31% de réduction
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les bains à ultrasons Branson
  • Accessoires pour système à ultrasons de paillasse
Spécification
Type Plateau perforé
Capacité (métrique) 6,8 L
Capacité (impériale) 1,5 gal
À utiliser avec (équipement) Bain à ultrasons, modèle 3800
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l x H) 29,2 x 15,2 x 15,2 cm