Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessoire pour bain de nettoyage à ultrasons, plateau d’insertion solide
Description
- Plateau solide pour nettoyeurs à ultrasons conçu pour empêcher les pièces de toucher le fond de la cuve. Nettoyage facile des salissures rejetées sur le plateau solide
- Également adapté à la préparation d’échantillons
Spécification
Spécification
| Type | Plateau d’insertion robuste |
| Profondeur (impériale) | 6 po |
| Capacité (métrique) | 20,8 L |
| Capacité (impériale) | 5,5 gal |
| Profondeur (métrique) | 15,24 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Bain à ultrasons, modèle 8800 |
| Comprend | Poignée intégrée |
| Longueur (impériale) | 17,5 in |
| Longueur (métrique) | 44,45 cm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Afficher plus |