Learn More
Branson Ultrasonics™ Enceinte d’insonorisation
Code produit 10468481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
31,8 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10468481 31,8 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10468481 Fournisseur Branson Ultrasonics™ Code fournisseur 101063275
Expédition estimée: 30-11-2026
Requires
Adaptateur 15-335-300 (uniquement avec Sonifier 150 watts)
Pour une utilisation avec les désintégrateurs de cellules Sonifier™
Minimise le bruit mécanique produit par le traitement à ultrasons.
  • Réduit les niveaux de bruit de 20-25 dBA
  • L’armoire robuste est doublée avec un matériau étanche antibruit qui est imperméable à la plupart des solutions et des réactifs et se nettoie aisément
  • La porte transparente permet une visualisation des procédés
  • S’ouvre en haut et en bas pour un accès aisé à l’aide de sondes de type cup horn ou standard
Informations sur la commande
Dimensions intérieures : 10,5 x 12,75 x 20,75 po (L x l x H) (26,7 x 32,4 x 52,7 cm). Encombrement : 12 x 14,5 x 23 po (L x l x H) (30,5 x 36,8 x 58,4 cm). Poids net : 19,5 lb (8,8kg)
Spécification
Dimensions (L x l x H) 12,5 x 18,5 x 28 in (31,8 x 47 x 71,1 cm)
Hauteur (impériale) 28 po
Hauteur (métrique) 71,1 cm
Longueur (impériale) 12,5 po
Longueur (métrique) 31,8 cm
Largeur (impériale) 18.5 po
Largeur (métrique) 47 cm
À utiliser avec (application) Idéale pour minimiser les niveaux de bruit mécaniques de 20 à 25 dBA produits par le traitement à ultrasons
À utiliser avec (équipement) Désintégrateur de cellules Sonifier™
Type de produit Enceinte d’insonorisation