Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessoire pour bain de nettoyage à ultrasons Bransonic™, plaques de positionnement des béchers
Code produit 15398624
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
2 béchers de 600 ml dans le bain de nettoyage à ultrasons de paillasse
Beaker in Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath, 1 x 600 mL, Fits Model 1800
Bécher dans un bain de nettoyage à ultrasons de paillasse, 2 x 250 ml, convient au modèle 2800
Bécher dans un bain de nettoyage à ultrasons de paillasse, 2 x 600 ml, convient au modèle 2800
Bécher dans un bain de nettoyage à ultrasons de paillasse, 3 x 250 ml, convient au modèle 3800
Bécher dans un bain de nettoyage à ultrasons de paillasse, 4 x 600 ml, convient au modèle 5800
Bécher dans un bain de nettoyage à ultrasons de paillasse, 6 x 600 ml, convient au modèle 8800
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
15398624 Bécher dans un bain de nettoyage à ultrasons de paillasse, 2 x 250 ml, convient au modèle 2800 1 pièce
15328634 Bécher dans un bain de nettoyage à ultrasons de paillasse, 3 x 250 ml, convient au modèle 3800 1 pièce
15338634 2 béchers de 600 ml dans le bain de nettoyage à ultrasons de paillasse 1 pièce
15308634 Bécher dans un bain de nettoyage à ultrasons de paillasse, 2 x 600 ml, convient au modèle 2800 1 pièce
15388634 Bécher dans un bain de nettoyage à ultrasons de paillasse, 4 x 600 ml, convient au modèle 5800 1 pièce
13483639 Bécher dans un bain de nettoyage à ultrasons de paillasse, 4 x 600 ml, convient au modèle 5800 1 pièce
13413649 Bécher dans un bain de nettoyage à ultrasons de paillasse, 6 x 600 ml, convient au modèle 8800 1 pièce
15636458 Beaker in Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath, 1 x 600 mL, Fits Model 1800 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15398624 Fournisseur Branson Ultrasonics™ Code fournisseur 100032527
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.21€
    39.00€ / 1 pièces
    Économisez 19.21€
    33% de réduction
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les bains de nettoyage à ultrasons Branson
  • Aident à bien positionner les béchers dans le bain
Spécification
Type Plaque de positionnement pour béchers
À utiliser avec (équipement) Bécher dans un bain de nettoyage à ultrasons de paillasse, 2 x 250 ml, convient au modèle 2800
À utiliser avec (application) Aide à bien positionner les béchers dans le bain