Learn More
Brady™ Cadenas avec corps en laiton
Code produit 15683527 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique) de la manille:
24,5 mm
32,5 mm
42 mm
Nbre de broches:
4
5
Conditionnement:
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) de la manille Nbre de broches Conditionnement
15683527 24,5 mm 4 6 pièces
15693527 32,5 mm 5 6 pièces
15603537 42 mm 5 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15683527 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 805831
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.40€
    56.54€ / 6 pièces
    Économisez 13.86€
    19% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Résistant à la corrosion.
  • Comprend un système de gorge à levier de précision
Spécification
Type de produit Cadenas en laiton
Alternate Part Number Cadenas en laiton 30 mm robuste ST SHACK 6/PAC
Couleur Laiton
Matériau Acier
Description Cadenas en laiton
Diamètre (métrique) de la manille 5 mm
Dimensions (L x l) 30,00 x 47,00 mm
Hauteur (métrique) 47 mm
Hauteur (métrique) de la manille 14,5 mm
Material (Shackle) Acier durci
Nbre de broches 4
Quantité 6/boîte
Largeur (métrique) 30 mm
Largeur (métrique) de la manille 24,5 mm