Learn More
Witeg™ Jeux de perce-bouchons en laiton
Code produit 11897770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
5 à 11 mm
5 à 18,75 mm
5 à 26,25 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
11897770 5 à 26,25 mm 1 pièce
11807780 5 à 18,75 mm 1 pièce
11887770 5 à 11 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11897770 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 7 414 305
Expédition estimée: 17-12-2026
Utilisez le kit de perce-bouchons en laiton Witeg™ pour répondre à vos besoins en matière d’outillage.
  • Liège
  • Laiton
Spécification
Type de produit Kit de perce-bouchons
Diamètre (métrique) externe 5 à 26,25 mm
Matériau Laiton
Quantité 18/boîte