Learn More
Witeg™ Ensemble de forets à liège en laiton
Code produit 15829584
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Laiton
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
15829584 Laiton
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15829584 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 7 414 302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.72€
    367.75€ / 1 pièces
    Économisez 108.97€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Fourni en lot de 9 pièces.
  • Avec poignée
  • Fabriqués en laiton
  • Diamètre d'alésage compris entre 5 et 15 mm
  • 5,0, 6,25, 7,5, 8,75, 10,0, 11,25, 12,5, 13,75 et 15,0 mm
Spécification
Type de produit Perce-bouchons
Diamètre (métrique) externe De 5 à 15 mm
Matériau Laiton
Comprend 9 pièces