Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité transparentes Silium
Code produit 15578061 Tous les produits Bollé Safety Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Transparent, Fumée
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Teinte de la lentille Conditionnement
15578061 Transparent, Fumée 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15578061 Fournisseur Bollé Safety Code fournisseur SILPSI
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lunettes de sécurité conçues pour combiner technologie, ergonomie et style. Les lunettes de sécurité Silium sont fournies avec des verres anti-rayures / anti-buée.
  • Monture métallique (laiton) léger.
  • Branches flexibles à 160%.
  • Branches TIPGRIP antiglisse.
  • Pont de nez réglable antiglisse.
  • Revêtement anti-rayures.
  • Revêtement anti-buée.
  • Disponibles avec des verres fumés (SILPSF) ou transparents (SILPSI).
  • Matériaux antistatiques.
  • Qualité optique adaptée pour un travail continu.
  • Les verres et la monture résistent à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s.
  • Les verres et la monture protègent contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
  • Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc. (protection maximale pour les lunettes).
  • Certificat de la norme européenne CE disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat de la norme européenne CE disponible.
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Teinte de la lentille Transparent, Fumée
Type de produit Lunettes de sécurité
Nb par paquet 1paire
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Laiton