Learn More
Brady™ Cadenas en laiton
Description
- Le cylindre à 6 broches offre des coupes de clés toujours plus uniques pour une meilleure résistance aux tentatives d’effraction
- Les verrous sont protégés par des gaines en vinyle colorées, ce qui facilite le codage couleur de votre programme de verrouillage
- Chaque cadenas est disponible avec une clé différente
- Étiquettes de verrouillage vendues séparément
- Deux clés fournies avec chaque cadenas
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cadenas en laiton |
| Alternate Part Number | 51358 |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Laiton |
| Description | Cadenas en laiton |
| Diamètre (métrique) de la manille | 6,5 mm |
| Dimensions (L x l) | 43,00 x 60,00 mm |
| Hauteur (métrique) | 21 mm |
| Hauteur (métrique) de la manille | 21,00 mm |
| Material (Shackle) | Laiton |
| Afficher plus |