Learn More
Brannan™ Boîtier à fente avant en laiton
Code produit 13009182
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
405 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
13009182 405 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13009182 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 47/932/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.55€
    7.82€ / 1 pièces
    Économisez 0.73€
    8% de réduction
En stock
Spécification
Longueur (métrique) 405 mm
Type de produit Boîtier à fente avant en laiton
À utiliser avec (équipement) Pour thermomètre