Learn More
Sphères en laiton, 6,350,25 mm (po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Brass |
| CAS | 7440-50-8 |
| Aspect | Copper colored spheres |
| Quantité | 100 Pc. |
| Odeur | Odorless |
| Forme | Sphères, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre |
| Formule moléculaire | Cu |
| Numéro MDL | MFCD00010965 |
| Synonyme | cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer |
| Clé InChI | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |