Learn More
Aalborg™ Débitmètre modèle P en laiton avec tube capteur optique
Code produit 11842380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
65 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11842380 150 mm 1 pièce
11822380 65 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11842380 Fournisseur Aalborg™ Code fournisseur P11B2BA0
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour les faibles débits, le débitmètre modèle P est un instrument de précision qui incarne la simplicité inhérente de l’instrument de mesure à surface variable classique. Le débitmètre modèle P en laiton d’Aalborg™ avec tube capteur optique est adapté pour la mesure des gaz porteurs en chromatographie.
  • Les tubes de mesure guidés par nervure ou cannelés facilitent les mesures stables et précises
  • Loupe intégrée à la protection avant pour améliorer la résolution de la mesure
  • Interchangeabilité des tubes de débit et des flotteurs
  • Les tubes à débit sont faciles à installer et à changer
  • Les tubes à débit en verre ne peuvent pas tourner pendant la phase de serrage de la procédure d’assemblage
  • Compatibilité chimique
  • Montage sur panneau simplifié
  • Cadre pour débitmètre modèle P avec bouchon
Spécification
À utiliser avec (équipement) Débitmètre
Type Socle
Comprend Fiche en laiton
Longueur (métrique) 150 mm
Largeur (métrique) 3,17 mm
Garantie 15 mois