Learn More
Brannan™ Boîtier à fente avant en laiton pour thermomètre
Description
Le boîtier de thermomètre avant à fente en laiton Brannan™ protège un thermomètre de laboratoire standard de 6,5 mm de diamètre de la casse et comprend une fente à l’avant pour faciliter la lecture, un anneau de suspension sur la partie supérieure et des trous à l’extrémité de l’ampoule pour garantir une réponse rapide en fonction de la température.
- Construction en laiton solide
- Conçu avec une fente avant pour la lecture de la température
- Comprend un anneau de suspension permettant de l’accrocher
- Comporte des orifices à l’extrémité de l’ampoule pour garantir une répons
Specifications
Specifications
| Longueur (métrique) | 305 mm |
| Matériau | Laiton |
| Type de produit | Boîtier pour le thermomètre |
| À utiliser avec (équipement) | Thermomètre de laboratoire |