Learn More
BRD 4354, MedChemExpress
Code produit 16497397
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497397 5 mg
16495516 100 mg
16453196 25 mg
16444688 10 mg
16440977 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16497397 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112719
MedChemExpress BRD 4354 is a moderately potent inhibitor of HDAC5 and HDAC9, with IC50s of 0.85 and 1.88 μM, respectively.
BRD 4354 is a moderately potent inhibitor of HDAC5 and HDAC9, with IC50s of 0.85 and 1.88 μM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau BRD 4354
CAS 315698-07-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H23ClN4O
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (32.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=C(Cl)C=C1C(N3CCN(CC)CC3)C4=CC=CN=C4
Poids moléculaire (g/mol) 382.89
Poids de la formule 382.89
Pourcentage de pureté 98.04%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation