Learn More
BRD4770, MedChemExpress
Description
BRD4770 is a histone methyltransferase G9a inhibitor. BRD4770 reduces di- and trimethylation of lysine 9 on histone H3 (H3K9) with an EC50 of 5 μM, and has less or little effect toward H3K27me3, H3K36me3, H3K4me3, and H3K79me3. BRD4770 can activate the ataxia telangiectasia mutated (ATM) pathway and induce cell senescence.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | BRD4770 |
| CAS | 1374601-40-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C25H23N3O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (80.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C2C(N=C(NC(C3=CC=CC=C3)=O)N2CCCC4=CC=CC=C4)=C1)OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 413.47 |
| Poids de la formule | 413.47 |
| Afficher plus |