Learn More
BRD9539, MedChemExpress
Code produit 16479267
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479267 5 mg
16443486 25 mg
16442797 50 mg
16426718 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16479267 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15647
MedChemExpress BRD9539 is a histone methyltransferase G9a inhibitor with an IC50 of 6.3 μM. BRD9539 also inhibits PRC2 activity and is inactive against SUV39H1, NSD2 and DNMT1.
BRD9539 is a histone methyltransferase G9a inhibitor with an IC50 of 6.3 μM. BRD9539 also inhibits PRC2 activity and is inactive against SUV39H1, NSD2 and DNMT1.
Spécification
Nom chimique ou matériau BRD9539
CAS 1374601-41-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H21N3O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 16.67 mg/mL (41.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C2C(N=C(NC(C3=CC=CC=C3)=O)N2CCCC4=CC=CC=C4)=C1)O
Poids moléculaire (g/mol) 399.44
Poids de la formule 399.44
Pourcentage de pureté 99.2%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease