Learn More
Gilac™ Panier à pain
Code produit 17948901
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
8 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
17948901 8 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17948901 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G600421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.94€
    11.59€ / 1 pièces
    Économisez 5.35€
    31% de réduction
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le panier à pain possède une durabilité exceptionnelle, même en utilisation intensive.
  • Panier à pain en plastique.
  • Durabilité exceptionnelle même en cycle intensif.
  • Idéal pour les besoins de restauration institutionnelle.
  • Empilables et donc peu encombrants lors du rangement.
Spécification
Type de produit Corbeille à pain
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Volume (métrique) 8 l