Learn More
Gilac™ Boîte à pain
Code produit 17968641
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
150 l
180 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17968641 150 l 1 pièce
17918861 180 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17968641 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G180523
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.70€
    115.13€ / 1 pièces
    Économisez 46.57€
    28% de réduction
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les boîtes à pain s'empilent lorsqu'elles sont vides ; perforées pour une meilleure conservation, qualité et fraîcheur du produit.
  • Boîte à pain, empilable lorsqu'elle est vide.
  • Perforé pour une meilleure conservation et une fraîcheur accrue du produit.
  • 150 L : contient 55/60 baguettes de 250 g ou 40/45 pains de 400 g.
  • Compatible avec les chariots GILAC à 4 et 6 roues.
Spécification
Type de produit Conteneur à pain
Matériau Polyéthylène
Couleur Beige
Volume (impérial) 39,6 gal.
Volume (métrique) 150 l