Learn More
Brady™ Composant du bloque-disjoncteur : barre de blocage verte
Code produit 15643517 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Vert
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15643517 Vert 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15643517 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 090893
Expédition estimée: 29-12-2026
Aide à prévenir les risques électriques.
  • La barre verte indique le ‘verrouillage’
Spécification
Type de produit Composants du bloque-disjoncteur
Alternate Part Number EZ 480/600 VOLTS 7,6 in BARRE VERTE BLOC PK5
Couleur Vert
Description Composants pour le verrouillage de disjoncteurs : barre de blocage verte de 190 mm
Quantité 5/boîte