Learn More
MedChemExpress Bremelanotide Acetate
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.18% |
| CAS | 1607799-13-2 |
| Contenu et stockage | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Poids moléculaire | 1085.22 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 50 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : ≥ 36 mg/mL (33.17 mM) |
| Synonyme | PT-141 Acetate |