Learn More
Brepocitinib P-Tosylate, MedChemExpress
Code produit. 16485516
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16485516
Marque: Medchem Express HY112708A
MedChemExpress Brepocitinib (PF-06700841) P-Tosylate is a potent dual Janus kinase 1 (JAK1) and TYK2 inhibitor with IC50s of 17 nM and 23 nM, respectively. Brepocitinib P-Tosylate also inhibits JAK2 and JAK3 with IC50s of 77 nM and 6.49 μM, respectively.
Brepocitinib (PF-06700841) P-Tosylate is a potent dual Janus kinase 1 (JAK1) and TYK2 inhibitor with IC50s of 17 nM and 23 nM, respectively. Brepocitinib P-Tosylate also inhibits JAK2 and JAK3 with IC50s of 77 nM and 6.49 μM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Brepocitinib P-Tosylate
CAS 2140301-96-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H29F2N7O4S
Quantité 100 mg
Synonyme PF-06700841 P-Tosylate
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (111.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1C(F)(F)C1)N2C3CN(C4=NC(NC5=CN(C)N=C5)=NC=C4)CC2CC3.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 561.6
Poids de la formule 561.6
Pourcentage de pureté 99.69%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.