Learn More
BrettPhos Palladacycle 3ème Génération, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462927 250 mg 250mg
15442927 1 g 1g
15452927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15462927 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047250.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1470372-59-8
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1470372-59-8
Numéro MDL MFCD22572666
Synonyme [(BrettPhos)-2-(2’-amino-1,1’-biphenyl)]palladium (II) methanesulfonate; BrettPhos Pd G3
Spécification
Nom chimique ou matériau BrettPhos Palladacycle 3rd Generation
Couleur Jaune
Quantité 250 mg
Poids de la formule 906.5
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide