Learn More
MedChemExpress Brevianamide F
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 283.33 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 38136-70-8 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 99.3% |
| Solubilité | DMSO : 50 mg/mL (176.47 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | Cyclo(L-Pro-L-Trp) |
| Cible | PI3K∣Bacterial |
| Afficher plus |