Learn More
MedChemExpress Brevianamide F
Code produit 16425727
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16425727 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16425727 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY100385
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
MedChemExpress Brevianamide F (Cyclo(L-Pro-L-Trp)) is a mycotoxin isolated from Colletotrichum gloeosporioides, with antibacterial activity. Brevianamide F shows potent PI3Kα inhibitory activity with an IC50 of 4.8 μM.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 283.33 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 38136-70-8
Type de produit Natural Products
Pureté 99.3%
Solubilité DMSO : 50 mg/mL (176.47 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme Cyclo(L-Pro-L-Trp)
Cible PI3K∣Bacterial
Quantité 5 mg