Learn More
Brexpiprazole, MedChemExpress
Description
Brexpiprazole (OPC-34712), an atypical orally active antipsychotic drug, is a partial agonist of human 5-HT1A and dopamine D2L receptor with Kis of 0.12 nM and 0.3 nM, respectively. Brexpiprazole is also a 5-HT2A receptor antagonist with a Ki of 0.47 nM. Brexpiprazole also shows potent antagonist activity at human noradrenergic α1B (Ki=0.17 nM) and α2C receptors (Ki=0.59 nM).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Brexpiprazole |
| CAS | 913611-97-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C25H27N3O2S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | OPC-34712 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25 mg/mL (57.66 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C1NC2=C(C=CC(OCCCCN3CCN(C4=C(C=CS5)C5=CC=C4)CC3)=C2)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 433.57 |
| Afficher plus |