Learn More
Brexpiprazole, TRC
Code produit 30008061
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008061 100 mg 100mg
30003533 50 mg 50mg
30007834 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008061 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB677385100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 913611-97-9
Formule moléculaire C25 H27 N3 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 433.57
Synonyme 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-(4-benzo[b]thien-4-yl-1-piperazinyl)butoxy]-, 7-[4-(4-Benzo[b]thien-4-yl-1-piperazinyl)butoxy]-2(1H)-quinolinone, 7-[4-(4-(Benzo[b]thien-4-yl)-piperazin-1-yl)butoxy]-1H-quinolin-2-one, Brexpiprazole, OPC 34712, Rexulti, Rxulti
Nom IUPAC 7-[4-[4-(1-benzothiophen-4-yl)piperazin-1-yl]butoxy]-1H-quinolin-2-one
SMILES O=C1Nc2cc(OCCCCN3CCN(CC3)c4cccc5sccc45)ccc2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Brexpiprazole
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H27N3O2S/c29-25-9-7-19-6-8-20(18-22(19)26-25)30-16-2-1-11-27-12-14-28(15-13-27)23-4-3-5-24-21(23)10-17-31-24/h3-10,17-18H,1-2,11-16H2,(H,26,29)
Poids de la formule 433.1824
Pourcentage de pureté >95%