Learn More
MP Biomedicals™ Mélange de sel Briggs N, poudre
Code produit 11405632 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 kg
10 kg
50 kg
Conditionnement:
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11405632 2 kg 2kg
11415632 10 kg -
11425632 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405632 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0290283402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    194.25€ / 2kg
    Économisez 9.75€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mélange de sel pour la recherche sur l’alimentation vétérinaire.
  • Mélange de sel
  • Pour la recherche sur l’alimentation vétérinaire
  • Poudre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Alimentation animale
À utiliser avec (application) Recherche sur l’alimentation vétérinaire
Quantité 2 kg