Learn More
MP Biomedicals™ Mélange de sel Briggs N, poudre
Code produit 11425632 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 kg
10 kg
50 kg
Conditionnement:
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425632 50 kg 50kg
11405632 2 kg 2kg
11415632 10 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425632 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0290283450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3490.00€
    3320.10€ / 50kg
    Économisez 169.90€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Mélange de sel pour la recherche sur l’alimentation vétérinaire.
  • Mélange de sel
  • Pour la recherche sur l’alimentation vétérinaire
  • Poudre
Spécification
Type de produit Alimentation animale
À utiliser avec (application) Recherche sur l’alimentation vétérinaire
Quantité 50 kg