Learn More
Brossage or brillant, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15411037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15411037 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15411037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012943.04
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bright Brushing Gold
Couleur Rouge à marron
Point d’ébullition 156°C
Quantité 2 g
Point d’éclair 33°C (91°F)
Odeur Pleasant
Forme Des mesures
Numéro MDL MFCD00003436
Numéro UN UN1993