Learn More
Medline Scientific™ Microscopes composés trinoculaires Triton II
Code produit 11940279
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tête:
Microscope trinoculaire, incliné à 30°
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tête
11940279 Microscope trinoculaire, incliné à 30°
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11940279 Fournisseur Medline Scientific™ Code fournisseur 3100.5050M
Expédition estimée: 02-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Représente le sommet de la microscopie composée dans la gamme CETII, idéal pour les applications cliniques avec son boîtier de lumière externe 100 W.
  • Tête optique trinoculaire, inclinée à 30°
  • Réglage de la distance interpupillaire de 48 à 75 mm
  • Oculaire 10x / grand champ 22 mm
  • Lentille de condenseur pivotant, champ clair NA 1,25
  • Éclairage soit halogène 50 W avec diaphragme de champ intégré soit 100 W
  • Livré avec 1 ampoule de rechange, filtre bleu, 2 fusibles de rechange, 10 ml d’huile d’immersion, housse de protection et manuel d’instructions
Spécification
Type de condenseur Lentille de condenseur pivotant, champ clair NA 1,25
Eyepiece Paire WF 10X/22 mm
Type de tête Microscope trinoculaire, incliné à 30°
Type d’éclairage Boîtier de lumière externe 100 W
Types d’objectifs Correction de l’infini du plan électronique
Comprend 1 ampoule de rechange, filtre bleu, 2 fusibles de rechange, 10 ml d’huile d’immersion, housse de protection et manuel d’instructions
Couvre-nez Sextuple inversé et tournant grâce à la butée à déclic
Alimentation électrique 220/240 V, 50/60 Hz