Learn More
Hirschmann™ Chambres de comptage à revêtement brillant
Code produit 10283861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Chambre de comptage (Burker)
Chambre de comptage (Fuch-Rosenthal)
Chambre de comptage (Neubauer)
Chambre de comptage (Thoma)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10283861 Chambre de comptage (Burker) 1 pièce
10469132 Chambre de comptage (Neubauer) 1 pièce
10517831 Chambre de comptage (Thoma) 1 pièce
10528961 Chambre de comptage (Fuch-Rosenthal) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10283861 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 8100201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    156.45€ / 1 pièces
    Économisez 12.55€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Comprend 2 lamelles couvre-objet pour hémacytomètre
  • Double structure nette
  • Revêtement brillant
  • Avec le numéro de LOT sur l’emballage
  • Marquage : date d’expiration, marquage CE conformément à la norme IVD 98/79 CE
Spécification
Type de produit Chambre de comptage (Burker)
Profondeur (métrique) 0,1 mm
Certifications/Conformité Marquage CE conforme à la norme IVD 98/79 CE
Comprend 2 lamelles couvre-objet pour hémacytomètre