Learn More
Descripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Brij™ 30 |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Indice d’acide | 2mg KOH/g max. |
| Forme physique | Liquide |
| Point de fusion | 14.0°C |
| Densité | 0.9500g/mL |
| Quantité | 500 g |
| Point d’éclair | >149°C |
| Valeur hydroxyle | 145 to 165mg KOH/g |
| Spectre IR | Authentique |
| Show More |
Safety and Handling
- Brij|TS 30