Learn More
Brij™, 35, solution 30 % (poids/volume) dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Brij™ 35 |
| Couleur | Incolore |
| CAS | 9002-92-0, 7732-18-5 |
| Forme physique | Substance de gelée à 25°C |
| Densité | 1.0300 g/ml |
| Quantité | 100 ml |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Gravité spécifique | 1.03 |
| Formule moléculaire | C58H118O24 |
| Formule linéaire | C12H25(OCH2CH2)23OH |
| Mehr anzeigen |