Learn More
Brij™, 35, solution 30 % (poids/volume) dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10798172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 l
2,5 l
Conditionnement:
100mL
1L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10798172 1 l 1L
10265731 100 ml 100mL
10318653 2,5 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10798172 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 329580010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 9002-92-0 | C58H118O24
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Brij™ 35
Couleur Incolore
CAS 9002-92-0, 7732-18-5
Forme physique Substance de gelée à 25°C
Densité 1.0300g/mL
Quantité 1 l
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.03
Formule moléculaire C58H118O24
Formule linéaire C12H25(OCH2CH2)23OH
Numéro MDL MFCD00080891
Fieser 06,70
Merck Index 15, 7675
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 1199.56
Pourcentage de pureté 29 to 31%