Learn More
Thermo Scientific™ Brij™-35, 30% Solution
Code produit 10538893 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
950 ml
Conditionnement:
950mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10538893 950 ml 950mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10538893 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20150
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Détergent Brij-35 stabilisé, fourni en solutions de 10 % et de 30 % pour une utilisation dans diverses méthodes protéiques, y compris la lyse cellulaire et la HPLC.
Les solutions de détergent Thermo Scientific™ Brij-35 sont des solutions de détergent Brij-35 à 10 % et à 30 % stabilisées qui s'utilisent dans diverses méthodes protéiques.
Informations complémentaires et commande en ligne
Le Brij-35 est un surfactant polyoxyéthylène non ionique qui est le plus souvent utilisé en tant que composant des tampons de lyse cellulaire ou en tant que surfactant dans diverses applications de HPLC. Le détergent est disponible sous deux formes : une solution de détergent Thermo Scientific Surfact-Amps™ (solution à 10 % de haute pureté) et une solution à 30 % de qualité standard.
Les solutions de détergent Surfact-Amps (10 % p / v) offrent une pureté, une qualité et une stabilité inégalées. À l’inverse des détergents nets extrêmement visqueux, les solutions à 10 % Surfact-Amps sont faciles à pipeter et à distribuer avec une grande précision. Les solutions de tensioactif sont soigneusement préparées et conditionnées sous azote dans des ampoules en verre, ce qui garantit leur stabilité et élimine l’accumulation de peroxydes et de produits de dégradation.
Points clés :
  • Brij-35 : un détergent non ionique qui s’utilise dans diverses méthodes protéiques
  • Précision : solutions de détergent à 10 % et à 30 % dans de l’eau ultra-pure
  • Facilité d’utilisation : les solutions sont faciles à distribuer à et à diluer
Propriétés du détergent :
  • Poids moléculaire : 1225g
  • Classe de détergent : Non ionique
  • Nombre d'agrégation : 40
  • Poids moléculaire micellaire : 49 000g
  • Concentration micellaire critique (CMC) : 0,09 mM (0,011 %, p/v)
  • Point de trouble : >100°C
  • Dialysable : Non
Solution de détergent Surfact-Amps (Réf. n°28316) :
  • Précision : solution de détergent à 10 % précise dans de l’eau ultra-pure
  • Facilité d’utilisation : la solution est facile à distribuer et à diluer
  • Pureté exceptionnelle : moins de 1,0 μeq/ml de peroxydes et de carbonyles
  • Stabilité : conditionnement dans des ampoules en verre sous un gaz d’azote inerte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Brij-35, solution à 30 %
Type de produit Détergent
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Forme Liquide
Gamme de produits Brij, Surfact-Amps
Type de réactif Solution détergente
Quantité 950 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Brij-35, 30% Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecan-1-ol