Learn More
Thermo Scientific™ Brij™-35 Surfact-Amps™ Detergent Solution
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescrizione
Les solutions de détergent Thermo Scientific™ Brij-35 sont des solutions de détergent Brij-35 à 10 % et à 30 % stabilisées qui s'utilisent dans diverses méthodes protéiques.
Informations complémentaires et commande en ligne
Le Brij-35 est un surfactant polyoxyéthylène non ionique qui est le plus souvent utilisé en tant que composant des tampons de lyse cellulaire ou en tant que surfactant dans diverses applications de HPLC. Le détergent est disponible sous deux formes : une solution de détergent Thermo Scientific Surfact-Amps™ (solution à 10 % de haute pureté) et une solution à 30 % de qualité standard.
Les solutions de détergent Surfact-Amps (10 % p / v) offrent une pureté, une qualité et une stabilité inégalées. À l’inverse des détergents nets extrêmement visqueux, les solutions à 10 % Surfact-Amps sont faciles à pipeter et à distribuer avec une grande précision. Les solutions de tensioactif sont soigneusement préparées et conditionnées sous azote dans des ampoules en verre, ce qui garantit leur stabilité et élimine l’accumulation de peroxydes et de produits de dégradation.
Points clés :
Brij-35 : un détergent non ionique qui s’utilise dans diverses méthodes protéiques
Précision : solutions de détergent à 10 % et à 30 % dans de l’eau ultra-pure
Facilité d’utilisation : les solutions sont faciles à distribuer à et à diluer
Propriétés du détergent :
- Poids moléculaire : 1225g
- Classe de détergent : Non ionique
- Nombre d'agrégation : 40
- Poids moléculaire micellaire : 49 000g
- Concentration micellaire critique (CMC) : 0,09 mM (0,011 %, p/v)
- Point de trouble : >100°C
- Dialysable : Non
Solution de détergent Surfact-Amps (Réf. n°28316) :
Précision : solution de détergent à 10 % précise dans de l’eau ultra-pure
Facilité d’utilisation : la solution est facile à distribuer et à diluer
Pureté exceptionnelle : moins de 1,0 μeq/ml de peroxydes et de carbonyles
Stabilité : conditionnement dans des ampoules en verre sous un gaz d’azote inerte
Specifica
Specifica
| Type de produit | Détergent |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | Brij, Surfact-Amps |
| Type de réactif | Solution détergente |
| Quantité | 50 ml |
Sicurezza e movimentazione
- Brij-35 Surfact-Amps Detergent Solution
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethoxylated lauryl alcohol
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.