Learn More
BRIJ™ 35, MP Biomedicals™
Code produit 11496591 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496591 100 g 100g
11406601 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496591 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219484080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.72€
    26.25€ / 100g
    Économisez 2.47€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 9002-92-0
Formule moléculaire C14H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 230.39
Numéro MDL MFCD00043063
Clé InChI SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Polyoxyethylene 23 Lauryl Ether
Nom IUPAC 2-(dodécyloxy)éthan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau BRIJ 35
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • BRIJ 35 molecular biology reagent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: BRIJ 35