Learn More
Brij™ 35, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10124810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10124810 250 g Flacon en verre 250g
10043100 500 g Flacon en verre 500g
10226430 1 kg Flacon en verre 1kg
11956941 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10124810 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 228342500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.10€
    38.65€ / 250g
    Économisez 6.45€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-92-0
Formule moléculaire C14H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 230.39
Numéro MDL MFCD00043063
Clé InChI SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Polyoxyethylene(23)lauryl ether
Nom IUPAC 2-(dodécyloxy)éthan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Brij™ 35
Couleur Blanc
Indice d’acide 5mg KOH/g max.
Forme physique Granulés cireux
Point d’ébullition >100.0°C
Point de fusion 33.0°C to 40.0°C
Quantité 250 g
Point d’éclair >149°C
Valeur hydroxyle 40 to 60mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C12H25(OCH2CH2)23OH
Eau 1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, propylene glycol, insoluble in mineral oil and vegetable oils
Poids de la formule 1199.56
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.