Learn More
Brij™ 98, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10641832 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10641832 500 g Flacon en verre 500g
10117553 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10641832 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 347185000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 9004-98-2 | C58H116O21 | 1149.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-98-2
Formule moléculaire C58H116O21
Poids moléculaire (g/mol) 1149.55
Numéro MDL MFCD00074369
Clé InChI TVSFHLHLHUYZNN-KTKRTIGZSA-N
Synonyme Polyoxyethylene(20) oleyl ether
CID PubChem 5364713
Nom IUPAC 2-[(Z)-octadéc-9-énoxy]éthanol
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Brij™ 98
Couleur Blanc à crème
Indice d’acide 1mg KOH/g max.
Forme physique Solide cireux souple
Point d’ébullition >100.0°C
Point de fusion 30.0°C
Densité 1.0700g/mL
Quantité 500 g
Point d’éclair >150°C
Valeur hydroxyle 50 to 65mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.07
Formule linéaire C18H35(OCH2CH2)nOH
Eau 3% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, toluene, propylene glycol, insoluble in cottonseed oil, mineral oil
Poids de la formule 1149.56
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Brij|TS 98
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.