Learn More
Brij™ C20
Code produit 10515121 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10515121 5 g 5g
10748562 500 g 500g
10792705 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10515121 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 344290050
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
CAS : 9004-95-9 | C56H114O21 | 1123,51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-95-9
Formule moléculaire C56H114O21
Poids moléculaire (g/mol) 1123.51
Numéro MDL MFCD00080892
Clé InChI NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Polyoxyethylene(20) cetyl ether
CID PubChem 2724259
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Brij™ C20
Couleur Blanc
Indice d’acide 1mg KOH/g max.
Forme physique Granulés
Point de fusion 35.4°C to 39.6°C
Quantité 5 g
Point d’éclair >149°C
Valeur hydroxyle 45 to 60mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C16H33(OCH2CH2)20OH
Eau 1% max.
Merck Index 10, 7449
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in lower alcohols, insoluble in propylene glycol, coal-tar hydrocarbo, n, cottonseed and mineral oil
Nom IUPAC 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-hexadécoxyéthoxy)éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthanol
Poids de la formule 1123.5
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement