Learn More
Brij L23, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Polyoxyl Lauryl Ether |
| CAS | 9002-92-0 |
| Formule moléculaire | C58H118O24 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Brij™ 35 Tricosaethylene Glycol Mono-n-dodecyl Ether |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC[(OCH2CH2)nOH] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 1199.54 |
| Poids de la formule | 1198.8 |