Learn More
Brij™ L23, réactif d’électrophorèse, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Brij™ L23 |
| Couleur | Blanc |
| Note relative au nom | Electrophoresis Reagent |
| CAS | 9002-92-0 |
| Forme physique | Solide cireux |
| Point de fusion | ∼35°C to 40°C |
| Quantité | 250 g |
| Numéro MDL | MFCD00080891 |
| Synonyme | Brij™ 35; Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water |
| Afficher plus |